missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betamethasone 21-Valerate, TRC

Código de producto. 30041268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30041268 25 mg 25 miligramos
30138749 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30041268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32708025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2240-28-0
Fórmula molecular C27 H37 F O6
Peso molecular (g/mol) 476.58
Sinónimo (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-, 21-valerate (7CI,8CI), Betamethasone 21-valerate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] pentanoate
SMILES CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Betamethasone 21-Valerate
Nombres de analitos o componentes Betamethasone 21-Valerate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.2574
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.