Learn More
Chem-Lab 25LT Sodium hydroxide 1 mol/l (40 g NaOH / l H2O= 1 N (±0.002/20°C)), std sol volumetric analysis
Marca: Chem-Lab CL05.1420.9025
25LT Sodium hydroxide 1 mol/l (40 g NaOH / l H2O= 1 N (±0.002/20°C)), std sol volumetric analysis
Seguridad y manipulación
- Sodio hidróxído 1 mol/l
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.