Learn More
Thermo Scientific Maybridge 4-Iodophenyl isothiocyanate, 97%, 25g
Marca:  Thermo Scientific Maybridge S00350EB
4-Iodophenyl isothiocyanate, 97%, 25g
Código de producto. 10002364
  • 47.60€ / 25 g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.