Learn More
Rephile™ Lámpara UV de 254 nm
Código de producto. 15439639 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15439639 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15439639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.19€
    219.12€ / paquete de 1
    Ahorro 46.07€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Este producto está diseñado para reducir el recuento bacteriano y así proporcionar una calidad óptima del agua para aplicaciones sensibles a bacterias.
Lámpara UV de reemplazo para sistemas grandes Elix™ y Rios™ y ASM módulo en grandes tanques SDS. Comparable a ZLXUVLPL1
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
  • Milli-Q Integral™
  • Elix Advantage™
  • Elix Reference™
  • Elix Essential™
  • Grande RiOs™
  • Grande Elix™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Lámpara UV