Learn More
Kautex™ Frasco lavador para etanol de cuello ancho natural con tapón verde de LDPE
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos lavadores de seguridad de 250 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
Marca:  Kautex™ 2000770016
Código de producto. 10558632
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
  • Writing space
  • Abrasion-resistant printing
  • Closure color matches color of ink for easy identification of media
  • Leak-proof
  • Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Suitable for the declared liquids. Not suitable for food.