missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miristoilamida propilbetaína, TRC

Código de producto. 30009906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30009906 250 mg 250 miligramos
30134810 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30009906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM884735250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 59272-84-3
Fórmula molecular C21 H42 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 370.5698
Sinónimo 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxotetradecyl)amino]-, hydroxide, inner salt, ACB 14, Marpobistar MAP, Myristamidopropyl betaine, Myristylamidopropylbetaine, Softazoline MPB, Vista MAP
Nombre IUPAC 2-[dimetilo-[3-(tetradecanoilamino)propil]azanilacetato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Myristamidopropyl Betaine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20(24)22-17-15-18-23(2,3)19-21(25)26/h4-19H2,1-3H3,(H-,22,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.3195
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.