missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clorhidrato de clobenzorex, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de clobenzorex
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clobenzorex Hydrochloride |
| CAS | 5843-53-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Clobenzorex Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Clobenzorex Hydrochloride, Asenlix, Ba 7205, Dinintel, Rexigen, SD 271-12, Benzeneethanamine, N-[(2-chlorophenyl)methyl]-alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), (+)-, Benzeneethanamine, N-[(2-chlorophenyl)methyl]-alpha-methyl-, hydrochloride, (+)- (9CI), Phenethylamine, N-(o-chlorobenzyl)-alpha-methyl-, hydrochloride, (+)- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18ClN.ClH/c1-13(11-14-7-3-2-4-8-14)18-12-15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,13,18H,11-12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1ccccc1)NCc2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | N-[(2-clorofenil)metil]-1-fenilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?