Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 250 ml
Código de producto. 16454979
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta Tamaño de la unidad
16454979 Sin etiqueta paquete de 50
16464979 Plano paquete de 50
16444979 Impreso paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16454979 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 360251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.45€
    41.72€ / paquete de 50
    Ahorro 18.73€
    30% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
  • Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
  • Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 250 mL
Certificaciones/conformidad Directiva EU 98/79/CE
Material del cierre Metal
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 63,4 mm
Altura (métrico) 121,2 mm
Etiqueta Sin etiqueta
Cantidad 25/Pk., 50/Cs.