Descripción
- Incluye un conector lateral
- Para tubos de vacío con un diámetro exterior de 15 hasta 18 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12476, ISO 6556 |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 15 a 18 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Incluye | Conector lateral |
| Tipo de producto | Matraz de filtración |