Learn More
Hamilton™ 250 μSerie L 800 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17844272
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
17844272 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
17894252 No se incluye la aguja No se incluye la aguja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17844272 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL84889
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La serie 800 Microliter Las jeringas son la versión de émbolo reforzado de las jeringas originales de la serie 700.
  • Unido a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul, que proporciona un lugar para sostener la jeringa que no calentará el cilindro causando imprecisiones en la dispensación.
  • Proporciona soporte adicional a los émbolos de pequeño volumen que son propensos a doblarse durante la inyección.
  • Esta serie de Microliter Las jeringas son ideales para dispensar volúmenes de hasta 250 μL.
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,091 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 2.30 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 825 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble