missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCoV-229E Human Coronavirus Spike RBD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733927 25 μg 25 microgramos
18703497 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733927 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB10938SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in HCoV-229E samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1045017
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P15423.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived HCoV-229E Spike RBD, Ser292-Asp453, Accession # P15423.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana HCoV-229E
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.