Learn More
Heathrow Scientific™ Caja de cartón para almacenar tubos criogénicos
Código de producto. 16370656 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
25 tubos (formato 5 x 5)
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
16370656 25 tubos (formato 5 x 5) paquete de 200
1 options
Código de producto. 16370656 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120519
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Caja de almacenamiento de tubos viales criogénicos de cartón de 5 x 5 espacios con rejilla para tubos de 2,0 mL.
  • Cajas fabricadas de cartón recubierto de papel
  • Las particiones se incluyen en cada caja
  • Formato 5 × 5 para tubos de hasta 14 mm de diámetro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Ninguno
Descripción Caja de cartón para almacenamiento de tubos criogénicos de 50 mm, 5 x 5 espacios con rejilla para tubos de 1,5/2 mL
Tipo de tapón Tapa
Color Azul
Material Cartón, Papel
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Tubos, viales
Admite 25 tubos (formato 5 x 5)
Incluye Separador
Material de revestimiento Sin forro
N.º de compartimentos 25
N.º de lugares 25
Tipo de producto Caja de almacenamiento criogénica
Cantidad 200/Caja
Apilables No
Método de almacenamiento Lugar fresco y seco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3.4 x 3.4 x 1.5 in
Longitud (métrico) 87 mm
Longitud (imperial) 3,4 in
Anchura (métrico) 87 mm
Anchura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 38 mm
Altura (imperial) 1,5 in