Learn More
25-O-desacetil rifabutina, TRC
Código de producto. 30367343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367343 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30367343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1989805MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-O-Deacetyl Rifabutin
CAS 100324-63-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C44 H60 N4 O10
Cantidad 5 mg
Sinónimo 16-Deacetylrifabutin, Spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2',3':7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4'-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione, 6,16,18,20-tetrahydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-, (9S,12E,14S,15S,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-, Rifamycin XIV, 25-O-deacetyl-1',4-didehydro-1-deoxy-1,4-dihydro-5'-(2-methylpropyl)-1-oxo-, (9S,12E,14S,15S,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-6,16,18,20-Tetrahydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2',3':7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4'-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione, 16-Deacetyl rifabutin, 25-Deacetyl rifabutin, 25-Hydroxy-rifabutin, 25-O-Deacetylrifabutin, 25-O-Desacetylrifabutin, Antibiotic LM 565, LM 565
Fórmula InChI InChI=1S/C44H60N4O10/c1-21(2)20-48-17-15-44(16-18-48)46-32-29-30-38(52)27(8)40-31(29)41(54)43(9,58-40)57-19-14-28(56-10)24(5)36(50)26(7)37(51)25(6)35(49)22(3)12-11-13-23(4)42(55)45-34(39(30)53)33(32)47-44/h11-14,19,21-22,24-26,28,35-37,47,49-52H,15-18,20H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,23-13-/t22-,24+,25+,26-,28-,35-,36+,37+,43?/m0/s1
SMILES CO[C@H]1\C=C\OC2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C5NC6(CCN(CC(C)C)CC6)N=C5c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H]1C)\C
Peso molecular (g/mol) 804.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.4309
Porcentaje de pureza >95