Learn More
Abnova™ 25 mM MgCl2
Código de producto. 16092565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,8 mL
5 x 1,8 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 ml
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16092565 5 x 1,8 mL paquete de 5
16082565 1,8 mL 1.80 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16092565 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor D0023.5x1.8mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
25 mM MgCl2 se puede utilizar para la optimización de la concentración de iones de magnesio en la reacción de PCR.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Cantidad 5 x 1,8 mL