Learn More
Hirschmann™ Bureta con llave de paso de vidrio lateral ámbar de clase B de 25 ml
Código de producto. 13127999
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13127999 25 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13127999 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3220170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    171.00€ / paquete de 2
    Ahorro 24.00€
    12% Descuento
En stock
Para la precisión volumétrica en la manipulación de líquidos.
  • Clase B
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
  • En vidrio ámbar para la protección de contenidos sensibles a la luz
  • Llave de paso de vidrio lateral
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Marcas de graduación blancas
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Báscula Blanco
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,045 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385