Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 25 ml
Description
- Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
- Dispensa volúmenes de hasta 25 ml.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,907 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0161 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0283 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,07 in |
| Diámetro interior (métrico) | 23.0 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 27.1 mm |
| Show More |