Learn More
25-Hidroxivitamina D3 3-Hemisuccinato, TRC
Código de producto. 30399457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399457 1 mg -
30394683 25 mg 25 miligramos
30398496 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9958551MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69511-19-9
Fórmula molecular C31 H48 O5
Peso molecular (g/mol) 500.71
Sinónimo (3β,5Z,7E)- 3-(Hydrogen Butanedioate)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, 25-Hydroxycholecalciferol-3-hemisuccinate, Calcidiol 3-Hemisuccinate
Nombre IUPAC 4-[(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilideneciclohexil]ácido oxi-4-oxobutanoico
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)C1CCC2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)OC(=O)CCC(=O)O)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Hydroxyvitamin D3 3-Hemisuccinate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H48O5/c1-21-10-13-25(36-29(34)17-16-28(32)33)20-24(21)12-11-23-9-7-19-31(5)26(14-15-27(23)31)22(2)8-6-18-30(3,4)35/h11-12,22,25-27,35H,1,6-10,13-20H2,2-5H3,(H,32,33)/b23-11+,24-12-/t22-,25+,26?,27?,31-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.3502