Learn More
25-Hidroxiprevitamina D3 (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 25-Hydroxyprevitamin D3 |
| CAS | 23357-18-8 |
| Fórmula molecular | C27 H44 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 25-Hydroxyprevitamin D3, 1H-Indene-1-pentanol, 2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-4-[(1Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methyl-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-α,α,ε,7a-tetramethyl-, (εR,1R,3aR,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-triene-3,25-diol, (3β,6Z)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-triene-3β,25-dio |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h9,11-12,20,23-25,28-29H,6-8,10,13-18H2,1-5H3/b12-11-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)\C=C/C3=C(C)CC[C@H](O)C3 |
| Nombre IUPAC | (1S)-3-[(Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-7a-metil-1,2,3,3a,6,7-hexahidroinden-4-il]etenil]-4-metilciclohex-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 400.637 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.334 |