Learn More
25-Hidroxi Vitamina D3 3,3'-Biotinilaminopropílico Éter, TRC
Código de producto. 30135730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135730 10 mg 10 miligramos
30138635 1 mg 1 miligramo
30004857 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99581510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193278-59-0
Fórmula molecular C40H65N3O4S
Peso molecular (g/mol) 684.04
Sinónimo [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-Hexahydro-N-[3-[[(3beta,5Z,7E)-25-hydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl]oxy]propyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Nombre IUPAC N-(3-(((1S,Z)-3-(2-((1S,7aR,E)-1-((R)-6-hidroxi-6-metilheptano-2-il)-7a-metiloctahidro-4H-inden-4-ilideno)etilideno)-4-metilenciclohexil)oxi)propil)-5-((3aS,4R,6aR)-2-oxohexahidro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-il)pentanamida
SMILES OC(C)(CCC[C@H]([C@H](CCC1/2)[C@@]1(C)CCCC2=C/C=C3C[C@@H](OCCCNC(CCCC[C@@H]4[C@@]5([C@]([H])(CS4)NC(N5)=O)[H])=O)CCC/3=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Biotinylaminopropyl Ether
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H65N3O4S/c1-27-15-18-31(47-24-10-23-41-36(44)14-7-6-13-35-37-34(26-48-35)42-38(45)43-37)25-30(27)17-16-29-12-9-22-40(5)32(19-20-33(29)40)28(2)11-8-21-39(3,4)46/h16-17,28,31-35,37,46H,1,6-15,18-26H2,2-5H3,(H,41,44)(H2,42,43,45)/b29-16+,30-17-/t28-,31+,32+,33?,34+,35-,37+,40-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 683.47