Learn More
25-Hidroxi Vitamina D3 3,3'-Biotinilaminopropílico Éter, TRC
Código de producto. 30004857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004857 2.5 mg 2.50 miligramo
30135730 10 mg 10 miligramos
30138635 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9958152.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193278-59-0
Fórmula molecular C40H65N3O4S
Peso molecular (g/mol) 684.04
Sinónimo [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-Hexahydro-N-[3-[[(3beta,5Z,7E)-25-hydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl]oxy]propyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Nombre IUPAC N-(3-(((1S,Z)-3-(2-((1S,7aR,E)-1-((R)-6-hidroxi-6-metilheptano-2-il)-7a-metiloctahidro-4H-inden-4-ilideno)etilideno)-4-metilenciclohexil)oxi)propil)-5-((3aS,4R,6aR)-2-oxohexahidro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-il)pentanamida
SMILES OC(C)(CCC[C@H]([C@H](CCC1/2)[C@@]1(C)CCCC2=C/C=C3C[C@@H](OCCCNC(CCCC[C@@H]4[C@@]5([C@]([H])(CS4)NC(N5)=O)[H])=O)CCC/3=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Biotinylaminopropyl Ether
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H65N3O4S/c1-27-15-18-31(47-24-10-23-41-36(44)14-7-6-13-35-37-34(26-48-35)42-38(45)43-37)25-30(27)17-16-29-12-9-22-40(5)32(19-20-33(29)40)28(2)11-8-21-39(3,4)46/h16-17,28,31-35,37,46H,1,6-15,18-26H2,2-5H3,(H,41,44)(H2,42,43,45)/b29-16+,30-17-/t28-,31+,32+,33?,34+,35-,37+,40-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 683.47