Learn More
25-Hidroxi Vitamina D3 3,3'-Aminopropílico Éter, TRC
Código de producto. 30133188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133188 25 mg 25 miligramos
30009842 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99583525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163018-26-6
Fórmula molecular C30 H51 N O2
Peso molecular (g/mol) 457.73
Sinónimo (εR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-(3-Aminopropoxy)-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-α,α,ε,7a-tetramethyl-1H-indene-1-pentanol, (3β,5Z,7E)-3-(3-Aminopropoxy)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-25-ol, 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3;
Nombre IUPAC (6R)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-(2-aminoetoxi)-2-metilidenicohexilifeno]etilideno]-3a,7a-dimetil-1,2,3,5,6,7-hexahidroinden-1-il]-2-metilheptano-2-ol
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@]2(C)\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)OCCN)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Aminopropyl Ether
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H51NO2/c1-22-11-14-26(33-20-19-31)21-24(22)12-13-25-10-8-17-30(6)27(15-18-29(25,30)5)23(2)9-7-16-28(3,4)32/h12-13,23,26-27,32H,1,7-11,14-21,31H2,2-6H3/b24-12-,25-13+/t23-,26+,27-,29+,30-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.392