Learn More
25-Hidroxi Vitamina D2 3,3'-Aminopropil Éter (> 90%), CTR
Código de producto. 30404064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30404064 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9958251MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 25-Hydroxy Vitamin D2 3,3'-Aminopropyl Ether
CAS 932023-11-5
Fórmula molecular C31H51NO2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (3S,4E,6R)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-(3-Aminopropoxy)-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-dimethyl-4-hepten-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C31H51NO2/c1-22-11-15-27(34-20-8-19-32)21-26(22)14-13-25-9-7-18-31(6)28(16-17-29(25)31)23(2)10-12-24(3)30(4,5)33/h10,12-14,23-24,27-29,33H,1,7-9,11,15-21,32H2,2-6H3/b12-10+,25-13+,26-14-/t23-,24+,27+,28-,29+,31-/m1/s1
SMILES C[C@H](/C=C/[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@H]\2[C@@]1(CCC/C2=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)OCCCN)C
Nombre IUPAC (3S,6R,E)-6-((1R,3aS,7aR,E)-4-((Z)-2-((S)-5-(3-aminopropoxi)-2-metilenciclohexilideno)etilideno)-7a-metiloctahidro-1H-inden-1-il)-2,3-dimetilhept-4-en-2-ol
Peso molecular (g/mol) 469.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.39
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.