Learn More
25-Hidroxicolesterol-D6, TRC
Código de producto. 30408440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408440 1 mg
30391949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9180321MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88247-69-2
Fórmula molecular C27 2H6 H40 O2
Peso molecular (g/mol) 408.69
Sinónimo Cholest-5-ene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, (3β)-, (3β)-Cholest-5-ene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, 26,26,26,27,27,27-Hexadeuterio-25-hydroxy-5-cholestene-3β-ol, 25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-D6, 5-Cholesten-3β,25-diol-26,26,26,27,27,27-d6, 25-Hydroxy Cholesterol-d6
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-7,7,7-trideuterio-6-hidroxi-6-(trideuteriometil)heptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.3874