Learn More
25-Desacetilo Rifampicina (>90%), TRC
Código de producto. 30011089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011089 5 mg 5 miligramos
30008502 10 mg 10 miligramos
30008260 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2887265MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16783-99-6
Fórmula molecular C41H56N4O11
Peso molecular (g/mol) 780.9
Sinónimo 25-Desacetylrifampicin, Rifamycin, 25-O-deacetyl-3-[(E)-[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formimidoyl]- (8CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., 25-O-Deacetyl-3-[(E)-[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]rifamycin, 25-Deacetylrifampicin, 25-Desacetylrifampin, 25-Desacetyl rifampicin, 25-O-Deacetylrifampicin, 25-O-Desacetylrifampin, Deacetylrifampicin, Deacetylrifampin, Desacetylrifampicin, Desacetylrifampin
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Desacetyl Rifampicin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H56N4O11/c1-20-11-10-12-21(2)40(53)43-31-26(19-42-45-16-14-44(8)15-17-45)36(50)28-29(37(31)51)35(49)25(6)38-30(28)39(52)41(7,56-38)55-18-13-27(54-9)22(3)33(47)24(5)34(48)23(4)32(20)46/h10-13,18-20,22-24,27,32-34,46-51H,14-17H2,1-9H3,(H,43,53)/b11-10+,18-13+,21-12-,42-19+/t20-,22+,23+,24-,27-,32-,33+,34+,41-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.3946
Porcentaje de pureza >95%