Learn More
25-Deacetil-23-acetil Rifampicina (>85%), TRC
Código de producto. 30133712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133712 2.5 mg 2.50 miligramo
30010422 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1982002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416773-23-3
Fórmula molecular C43 H58 N4 O12
Peso molecular (g/mol) 822.94
Sinónimo 25-O-Deacetyl-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]rifamycin 23-acetate, 25-O-Deacetylrifampicin 23-acetate, 25-Deacetyl-23-acetyl rifampicin, 25-Desacetyl-23-acetylrifampicin, Rifampicin impurity 3
Nombre IUPAC [(7R,9E,11R,12S,13S,14R,15R,16S,17S,18R,19E,21Z)-2,13,17,27,29-pentahidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-26-[(E)-(4-metilpiperazina-1-il)iminometil]-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetraciclo[23.3.1.1^{4,7}.0^{5,28}]triaconta-1(29),2,4,9,19,21,25,27-octaen-15-yl] acetato
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Deacetyl-23-acetyl Rifampicin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)35(50)25(5)39(58-27(7)48)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23-,24+,25-,29-,34+,35+,39-,43-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.41