Learn More
25-Deacetil-21-acetil Rifampicina, TRC
Código de producto. 30010806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010806 1 mg 1 miligramo
30007854 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1982051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416773-22-2
Fórmula molecular C43H58N4O12
Peso molecular (g/mol) 822.94
Sinónimo 25-O-Deacetyl-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]rifamycin 21-acetate, 25-O-Deacetylrifampicin 21-acetate, 25-Deacetyl-21-acetyl rifampicin, 25-Desacetyl-21-acetylrifampicin, Rifampicin impurity 2
Nombre IUPAC [(7R,9E,11R,12S,13R,14R,15S,16R,17S,18R,19E,21E)-2,13,15,27,29-pentahidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-26-[(E)-(4-metilpiperazina-1-il)iminometil]-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetraciclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(29),2,4,9,19,21,25,27-octaen-17-yl] acetato
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Deacetyl-21-acetyl Rifampicin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)34(49)24(4)35(50)25(5)39(21)58-27(7)48/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13+,44-20+/t21-,23-,24-,25-,29-,34+,35+,39+,43-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.4051