Learn More
25-ciclohexil-4'-O-de(2,6-didesoxi-3-O-metil-aL-arabino-hexopiranosil)-5-desmetoxi-25-de(1-metilpropil)-5-oxo-avermectina A1a, TRC
Código de producto. 30361014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30361014 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30361014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98822850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-5-oxo-avermectin A1a
CAS 404578-37-6
Fórmula molecular C43H60O11
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H60O11/c1-24-11-10-14-30-23-49-40-36(44)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)51-32-20-31(16-15-25(2)38(24)52-35-21-34(48-6)37(45)28(5)50-35)53-42(22-32)18-17-26(3)39(54-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,17-19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47H,7-9,12-13,16,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
SMILES C/C([C@@H](O[C@@]1([H])C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C(CO2)/[C@@]([C@@]2([H])C(C(C)=C3)=O)(O)[C@]3([H])C4=O)=C\C[C@@]5(C[C@H](O4)C[C@@]6(O[C@@](C7CCCCC7)([H])[C@@H](C)C=C6)O5)[H]
Nombre IUPAC (2S,2a'E,2a1'S,4'E,5S,6R,6'S,7'S,8'E,11'R,15'S,17a'R,20a'S)-6-ciclohexil-2a1'-hidroxi-7'-(((2R,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-5,6',8' ,19'-tetrametil-2a1',5,6,6',7',10',11',14',15',20a'-decahidro-2'H,17'H-espiro[piran-2,13'-[11,15]metano[1,5]dioxaciclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17',20'(17a'H)-diona
Peso molecular (g/mol) 752.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.41
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.