Learn More
(24S)-MC 976, MedChemExpress
Descripción
(24S)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (24S)-MC 976 |
| CAS | 112849-14-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H42O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC/2 |
| Peso molecular (g/mol) | 414.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.62 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |