Learn More
(24S)-24,25-Dihydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Descripción
(24S)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 ((24S)-24,25-Dihydroxycholecalciferol) is an inactive form of vitamin D3 which undergoes various levels of hydroxylation to form active vitamin D3 analogs.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (24S)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 |
| CAS | 55700-58-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H44O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (24S)-24,25-Dihydroxycholecalciferol |
| SMILES | C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](O)C(C)(C)O)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 416.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.64 |
| Mostrar más |