Learn More
24R-Calcipotriol, MedChemExpress
Descripción
24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 24R-Calcipotriol |
| CAS | 112827-99-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H40O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | PRI 2202 Impurity D of Calcipotriol |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM) |
| SMILES | O[C@H]1C[C@H](O)C(/C(C1)=C\C=C2[C@]3([H])CC[C@H]([C@H](C)/C=C/[C@@H](C4CC4)O)[C@@]3(C)CCC\2)=C |
| Peso molecular (g/mol) | 412.6 |
| Mostrar más |