Learn More
(24R)-calcipotrieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 24-epi-Calcipotriol |
| CAS | 112827-99-3 |
| Fórmula molecular | C27 H40 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5Z,7E,22E,24R)-24-cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β,24-triol, 24-epi-calcipotriol), Calcipotriol Imp. D (EP), 1,3-Cyclohexanediol, 5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R,2E,4R)-4-cyclopropyl-4-hydroxy-1-methyl-2-buten-1-yl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1S,3S,5Z)-, 9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1,3,24-triol, 24-cyclopropyl-, (1α,3β,5Z,7E,22E,24R)- (9CI), (1S,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R,2E,4R)-4-Cyclopropyl-4-hydroxy-1-methyl-2-buten-1-yl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-1,3-cyclohexanediol, 24R-Calcipotriol, PRI 2202 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](\C=C\[C@H](O)C1CC1)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C |
| Nombre IUPAC | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5-ciclopropil-5-hidroxipent-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-4-metilidenociclohexano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 412.605 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.298 |