Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, septum montado
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Sellos combinados listos para su uso
- No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
- Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
- Tapones 24-400 blancos
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Beige, Natural, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Conservación |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior sólida |