Learn More
Thermo Scientific™ Rotor 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal™
Código de producto. 10544733 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10544733 24 x 1,5/2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10544733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.02€
    647.10€ / paquete de 1
    Ahorro 186.92€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Proteja las muestras de forma eficiente con tubos estándar de 1,5/2,0 mediante el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal™.
Proteja las muestras de forma eficiente con tubos estándar de 1,5/2,0 mediante el rotor Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal™.
Especificaciones:
  • Capacidad: 24 x 1,5 mL
  • Máx. velocidad/RCF: 15.200 rpm/21.100 x g
Información sobre pedidos:
Las tapas de repuesto se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75003424) y los componentes para completar el conjunto. En el caso de las tapas de repuesto, solicite 75003410. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
microcentrífugas Thermo Scientific™ de las series MicroCL 17/17R y 21/21R.
Recomendada para:
Protocolos de microvolúmenes con todos los tubos de 1,5 a 2 ml, incluidos los de minipreparaciones y las columnas de centrifugado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Rotor 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Material Polímero diseñado
Tipo Tapa del cestillo
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
RCF máx. 21.100 x g
Vel. máx 14.800 rpm
Radio (métrico) 8,6 cm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Ángulo 45 °
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido.
Biocontainment Sí
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.