Learn More
Ácido 24-Nor Ursodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30134332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134332 10 mg 10 miligramos
30133065 50 mg 50 miligramos
30003446 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN86530010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99697-24-2
Fórmula molecular C23 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 378.55
Sinónimo (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic Acid;
Nombre IUPAC (3R)-3-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido butanoico
SMILES C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24-Nor Ursodeoxycholic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.277