Learn More
Éster metílico del ácido 24-norursodesoxicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 24-Nor Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester |
| CAS | 118316-16-8 |
| Fórmula molecular | C24H40O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(11-21(27)28-4)17-5-6-18-22-19(8-10-24(17,18)3)23(2)9-7-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 392.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2927 |