Learn More
24-Ketocolesterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 24-Ketocholesterol |
| CAS | 17752-16-8 |
| Fórmula molecular | C27H44O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 24-Oxocholesterol, (3beta)-3-Hydroxycholest-5-en-24-one, 3-Hydroxycholest-5-en-24-one, 24-keto-Cholesterol, 3beta-Hydroxycholest-5-en-24-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t18?,20-,21-,22+,23-,24-,26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=O)CCC(C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-metilheptano-3-una |
| Peso molecular (g/mol) | 400.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.3341 |