Learn More
24-Hidroxicolesterol, TRC
Código de producto. 30012051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012051 10 mg 10 miligramos
30005192 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91804010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30271-38-6
Fórmula molecular C27H46O2
Peso molecular (g/mol) 402.65
Sinónimo Cholest-5-ene-3β,24-diol, (3β)-Cholest-5-ene-3,24-diol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-hidroxi-6-metilheptano-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24-Hydroxycholesterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25?,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3498
Porcentaje de pureza >95%