Learn More
24-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Código de producto. 16451718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451718 5 mg 5 miligramos
16440396 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2370
MedChemExpress 24-Hydroxycholesterol is a natural sterol, which serves as a positive allosteric modulator of N-Methyl-d-Aspartate (NMDA) receptorsR, and a potent activator of the transcription factors LXR.
24-Hydroxycholesterol is a natural sterol, which serves as a positive allosteric modulator of N-Methyl-d-Aspartate (NMDA) receptorsR, and a potent activator of the transcription factors LXR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24-Hydroxycholesterol
CAS 30271-38-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H46O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 402.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration