Learn More
24-hidroxibudesonida (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30133744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133744 25 mg 25 miligramos
30008381 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH83037025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C25H34O7
Peso molecular (g/mol) 446.53
Sinónimo (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(3-hydroxybutylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]5C4(C(CO)=O)OC(CC(O)C)O5)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24-Hydroxybudesonide (Mixture of Diastereomers)