Learn More
Hamilton™ Calibre 24, aguja RN de cono grande, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Descripción
Hoja de especificaciones
- Indicador– calibre 24
- Estilo de punto– 5 o AS
- Longitud de la aguja– Longitud de aguja personalizada
- Esterilizable en autoclave– Sí
- Cantidad de ventas– 6 agujas por paquete
- Centro– Enfermera registrada grande
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 24 G |
| Tipo de producto | Cono grande RN |