Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Código de producto. 15819722 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 matriz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15819722 1 matriz cada uno
1 options
Código de producto. 15819722 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4404689
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se usa para el análisis de fragmentos y la secuenciación rápida de aplicaciones.
Los capilares sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 24 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de calidad de las proteínas, análisis de fragmentos, secuenciación
Software Type Análisis de fragmentos
Cantidad 1 matriz
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500xL
Longitud (métrico) 50 cm (capilar)
Tipo de producto Matriz de 24 capilares para analizador genético
Tiempo de actividad 125 min
Longitud del capilar 50 cm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar esta matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz de capilares dentro y fuera del instrumento, consulte la Guía del usuario del analizador genético Applied Biosystems 3500/3500xL.
Descripción Matriz de 24 capilares, capilares de 50 cm, tiempo de ejecución de 125 min., capilares sin revestimiento interno, análisis de fragmentos, análisis de calidad de las proteínas, aplicaciones de secuenciación, para su uso con analizador genético 3500xL, temperatura ambiente