Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36 cm
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Los capilares sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 24 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del capilar | 36 cm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar esta matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz capilar dentro y fuera del instrumento, consulte la guía de mantenimiento, solución de problemas y referencia del analizador genético. |
| Descripción | Matriz de 24 capilares, capilares de 36 cm, capilares sin revestimiento interno, aplicaciones de identificación humana, para su uso con analizador genético de 3500xL, temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500xL |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación, identificación humana |
| Tipo de producto | Analizador genético 3500xL |
| Cantidad | 1 matriz |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |