Learn More
24,25-Dihidroxi Vitamina D2-D3 (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30386091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386091 5 mg
30375317 1 mg
30376537 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30386091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4550875MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118584-50-2
Fórmula molecular C28 2H3 H41 O3
Peso molecular (g/mol) 431.67
Sinónimo (4E,6R)-2-Methyl-3-(methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-4-heptene-2,3-diol, (3β,5Z,7E,22E,24Ξ)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-3,24,25-triol-d3
Nombre IUPAC (E,6R)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hidroxi-2-metilideneciclohexilideno]etilideno]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]-2-metil-3-(trideuteriometil)hept-4-ene-2,3-diol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24,25-Dihydroxy Vitamin D2 3-methyl-d3 (mixture of diastereomers)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H44O3/c1-19-9-12-23(29)18-22(19)11-10-21-8-7-16-27(5)24(13-14-25(21)27)20(2)15-17-28(6,31)26(3,4)30/h10-11,15,17,20,23-25,29-31H,1,7-9,12-14,16,18H2,2-6H3/b17-15+,21-10+,22-11-/t20-,23+,24-,25+,27-,28?/m1/s1/i6D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.3479