Learn More
24, 25-Dihydroxy VD3, MedChemExpress
Código de producto. 16480658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480658 5 mg 5 miligramos
16441979 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76915
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24, 25-Dihydroxy VD3
CAS 40013-87-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCC(O)C(C)(C)O)CC3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Porcentaje de pureza 96.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism