Learn More
24, 25-Dihydroxy VD2, MedChemExpress
Código de producto. 16478218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478218 10 mg 10 miligramos
16411979 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76801
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2; a synthetic analog of Vitamin D.
24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24, 25-Dihydroxy VD2
CAS 58050-55-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 24,25-Dihydroxy vitamin D2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/C(O)(C)C(C)(C)O)CC3
Peso molecular (g/mol) 428.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.65
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism