Learn More
Ácido fusídico 24,25-dihidroxi, TRC
Código de producto. 30012402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012402 100 mg 100 miligramos
30008360 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD452840100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80445-74-5
Fórmula molecular C31 H50 O8
Peso molecular (g/mol) 550.7239
Sinónimo 29-Nordammar-17(20)-en-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11,24,25-tetrahydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)- (9CI), 24,25-Dihydroxyfusidic acid, ent-(24SR,17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β,11β,24,25-tetrahydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholest-17(20)-en-21-oic acid, 24,25-Dihydro-24,25-dihydroxyfusidic acid
Nombre IUPAC (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-3,11-dihidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-ilideno]-5,6-dihidroxi-6-ácido metilheptanóico
SMILES C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC(O)C(C)(C)O)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 24,25-Dihydroxy Fusidic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H50O8/c1-16-19-10-13-30(6)26(29(19,5)12-11-21(16)33)22(34)14-20-25(23(39-17(2)32)15-31(20,30)7)18(27(36)37)8-9-24(35)28(3,4)38/h16,19-24,26,33-35,38H,8-15H2,1-7H3,(H,36,37)/b25-18-/t16-,19-,20-,21+,22+,23-,24?,26-,29-,30-,31-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.3506