Learn More
(23Z)-delta5,23-Estigmastadienol, TRC
Código de producto. 30008793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008793 2.5 mg 2.50 miligramo
30007892 1 mg 1 miligramo
17977334 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1210902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84621-35-2
Fórmula molecular C29 H48 O
Peso molecular (g/mol) 412.69
Sinónimo (3β,23Z)-Stigmasta-5,23-dien-3-ol, (23Z)-δ5,23-Stigmastadien-3β-ol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(Z,1R)-4-etil-1,5-dimetil-hex-3-enilo]-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC\C(=C\C[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (23Z)-delta5,23-Stigmastadienol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h9-10,19-20,23-27,30H,7-8,11-18H2,1-6H3/b21-9-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.3705
Porcentaje de pureza >95%