Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado Ministat 230
Código de producto. 13351539
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
476 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13351539 476 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13351539 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2015.0005.01
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los baños de circulación de refrigeración más pequeños del mundo, que se pueden colocar en una vitrina de gases de laboratorio o en una planta técnica. Los Ministats son pequeños, pero ofrecen un rendimiento suficiente para el control de fotómetros, refractómetros, viscómetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción, miniplantas.
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Controlador Pilot ONE con tecnología Plug and play
  • Control preciso de la temperatura
  • Pantalla táctil de 5,7 pulg y cómodo menú de navegación
  • Protección contra exceso de temperatura y niveles bajos
  • Clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
  • Potente bomba de presión/succión
  • Programador con funciones de calendario y reloj
  • Calibración de cinco puntos
  • Conexión a sensor Pt100
  • Intervalo de temperatura: De -40 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,42kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,38kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Capacidad calorífica: de 1,6 a 2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 22 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 16 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 100 °C a 0,42 kW, 20 °C a 0,42 kW, de 0 °C a 0,38 °CkW, de 10 °C a 0,33 °CkW, a 20 °C (a 0,25 kW)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -40 °C a +200 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica de 1,6 a 2,1 kW
Modelo Ministat 230
Capacidad de la bomba 22 L/min; presión de 0,7 bar, 16 L/min; succión de 0,4 bar
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 255 mm
Altura (métrico) 476 mm
Peso (métrico) 37 kg
Tensión 208/240 V
Frecuencia 50/60 Hz