Learn More
23-Keto Nemadectin (Desmethoxyamino Moxidectin), TRC
Código de producto. 30006904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006904 10 mg 10 miligramos
30004240 5 mg 5 miligramos
30006277 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK19553510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112124-81-9
Fórmula molecular C36H50O8
Peso molecular (g/mol) 610.78
Sinónimo (6R,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-oxomilbemycin B, [6R,25S(E)]-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-oxo-milbemycin B, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Milbemycin B derivative;
Nombre IUPAC (2S,2a'E,2a1'S,4'E,5R,6S,6'R,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'R,20a'R)-2a1', 20'-dihidroxi-5,6', 8', 19'-tetrametil-6-((E)-4-metilpent-2-en-2-il)-2a1', 5,6,6', 7',10', 11', 14', 15', 17a', 20', 20a'-dodecahidro-2'H, 17'H-espiro[pyran-2,13'-[11,15]metano[1,5]dioxaciclooctadecino[9,8,7-cd]benzofurán]-4,17'(3H)-dione
SMILES C/C(C[C@@H](C)/C=C/C=C(CO1)/[C@]2(O)[C@@]1([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@]2([H])C3=O)=C\C[C@]4([H])C[C@@](O3)([H])C[C@@]5(O[C@H](/C(C)=C/C(C)C)[C@@H](C)C(C5)=O)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 23-Keto Nemadectin (Desmethoxyamino Moxidectin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H50O8/c1-20(2)13-24(6)32-25(7)30(37)18-35(44-32)17-28-16-27(43-35)12-11-22(4)14-21(3)9-8-10-26-19-41-33-31(38)23(5)15-29(34(39)42-28)36(26,33)40/h8-11,13,15,20-21,25,27-29,31-33,38,40H,12,14,16-19H2,1-7H3/b9-8+,22-11+,24-13+,26-10+/t21-,25-,27+,28-,29-,31+,32+,33+,35-,36+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.35
Porcentaje de pureza >95%