Learn More
23-hidroxibudesonida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 23-Hydroxybudesonide |
| CAS | 109423-03-2 |
| Fórmula molecular | C25H34O7 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(2-hydroxybutylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(2-hydroxybutylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 23-Hydroxybudesonide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O7/c1-4-17(28)22-31-20-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-23(13,2)21(15)18(29)11-24(16,3)25(20,32-22)19(30)12-26/h7-9,15-18,20-22,26,28-29H,4-6,10-12H2,1-3H3/t15-,16-,17?,18-,20+,21+,22?,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCC(O)C1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 446.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.2305 |